주요 문서
LIF491378888
Life Chemicals Inc.
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.3
MDL number:
Iupac Name
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O2/c15-10-12-5-4-6-13(9-12)14(11-16)7-2-1-3-8-14/h4-6,9-10,16H,1-3,7-8,11H2
InChI key
PDEYPPLHXKSWLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)