주요 문서
LIF491378817
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-oxopiperazin-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl (3-oxo-1-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-8(12)6-10-4-3-9-7(11)5-10/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
InChI key
VIOSDRGKHPPMFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)