주요 문서
LIF457016091
Life Chemicals Inc.
1-(naphthalen-1-yl)guanidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.69
MDL number:
Iupac Name
1-(naphthalen-1-yl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N3.ClH/c12-11(13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H
InChI key
ITPJCQQQTWMTHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)