주요 문서
LIF444784538
Life Chemicals Inc.
diethyl (5-formylfuran-2-yl)phosphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
diethyl 5-formyl-2-furylphosphonate
Inchi Code
1S/C9H13O5P/c1-3-12-15(11,13-4-2)9-6-5-8(7-10)14-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OENWRUJQHNQBRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)