주요 문서
LIF432342315
Life Chemicals Inc.
4-(m-tolyloxy)benzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.75
MDL number:
Iupac Name
4-(3-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-10-3-2-4-12(9-10)17-11-5-7-13(8-6-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI key
JDVZTWUXYRFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)