주요 문서
LIF432342195
Life Chemicals Inc.
4-(((3-methylphenyl)sulfonamido)methyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.35
MDL number:
Iupac Name
4-({[(3-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO4S/c1-11-3-2-4-14(9-11)21(19,20)16-10-12-5-7-13(8-6-12)15(17)18/h2-9,16H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
BRPRUWSJSTVPNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)