주요 문서
LIF432342031
Life Chemicals Inc.
3-((3-fluorophenyl)sulfonamido)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.25
MDL number:
Iupac Name
N-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO4S/c10-7-2-1-3-8(6-7)16(14,15)11-5-4-9(12)13/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,12,13)
InChI key
VJNJTPCJMBPYFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)