주요 문서
LIF432341954
Life Chemicals Inc.
6-oxaspiro[4.5]dec-9-ylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.7
MDL number:
Iupac Name
6-oxaspiro[4.5]decan-9-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-8-3-6-11-9(7-8)4-1-2-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI key
BUJYNMULMSPYHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)