주요 문서
LIF432341769
Life Chemicals Inc.
(4-aminophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.73
MDL number:
Iupac Name
(4-aminophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H13NO3.ClH/c16-12-4-1-10(2-5-12)15(17)11-3-6-13-14(9-11)19-8-7-18-13;/h1-6,9H,7-8,16H2;1H
InChI key
WCJYWBJHPKODBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)