주요 문서
LIF432341670
Life Chemicals Inc.
2-[(3,4-dichlorobenzyl)thio]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
342.09
MDL number:
Iupac Name
2-[(3,4-dichlorobenzyl)sulfanyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H10Cl2N2S.BrH/c11-8-2-1-7(5-9(8)12)6-15-10-13-3-4-14-10;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,13,14);1H
InChI key
WVMXIWFUZGEQJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)