주요 문서
LIF432341354
Life Chemicals Inc.
((3-chloro-4-fluorophenyl)sulfonyl)leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
323.77
MDL number:
Iupac Name
N-[(3-chloro-4-fluorophenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO4S/c1-7(2)5-11(12(16)17)15-20(18,19)8-3-4-10(14)9(13)6-8/h3-4,6-7,11,15H,5H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
UICILYMJVHXSFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)