주요 문서
LIF432341234
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.71
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H9ClN2OS/c11-4-9(14)13-10-7(5-12)6-2-1-3-8(6)15-10/h1-4H2,(H,13,14)
InChI key
IFPYPHZLEFBRSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)