주요 문서
LIF388583906
Life Chemicals Inc.
methyl 3-amino-5-iodothiophene-2-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
319.55
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-iodo-2-thiophenecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6INO2S.ClH/c1-10-6(9)5-3(8)2-4(7)11-5;/h2H,8H2,1H3;1H
InChI key
JZKOCMFZWBQUHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)