주요 문서
LIF388583778
Life Chemicals Inc.
methyl 2-[(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)amino]acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.71
MDL number:
Iupac Name
methyl [(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)amino]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4S.ClH/c1-12-7(9)4-8-6-2-3-13(10,11)5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
DBHGPYWFOFFBNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)