주요 문서
LIF388152233
Life Chemicals Inc.
3-Morpholin-4-yl-thiochromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.32
MDL number:
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)-4H-thiochromen-4-one
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c15-13-10-3-1-2-4-12(10)17-9-11(13)14-5-7-16-8-6-14/h1-4,9H,5-8H2
InChI key
PUMVHOYXQZHZHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)