주요 문서
LIF372158505
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.71
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H8ClN3OS/c11-6-8(15)12-10-13-9(14-16-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,13,14,15)
InChI key
DSELUSKAJCJQHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)