주요 문서
LIF372158001
Life Chemicals Inc.
1-(cyclopropylsulfonyl)piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.29
MDL number:
Iupac Name
1-(cyclopropylsulfonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4S/c11-9(12)7-2-1-5-10(6-7)15(13,14)8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)
InChI key
VQMFTCLAUIDDFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)