주요 문서
LIF372157871
Life Chemicals Inc.
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(12)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7,12H2,1H3
InChI key
XWVFMJLNNGXNSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)