주요 문서
LIF372157731
Life Chemicals Inc.
(1,4-dioxan-2-ylmethyl)(methyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
Iupac Name
1,4-dioxan-2-yl-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7-4-6-5-8-2-3-9-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
YYQGIBVMSBPIEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)