주요 문서
LIF372157712
Life Chemicals Inc.
3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
Iupac Name
3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-6-10-11-8(12-6)7-3-2-4-9-5-7/h7,9H,2-5H2,1H3
InChI key
BAWKGMVJXWCTFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)