주요 문서
LIF372156955
Life Chemicals Inc.
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.09
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H4N2O3/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
InChI key
HLHGBUDVJAFBRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)