주요 문서
LIF372155331
Life Chemicals Inc.
1-(4-aminophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
MDL number:
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-10-1-3-11(4-2-10)14-7-5-9(6-8-14)12(15)16/h1-4,9H,5-8,13H2,(H,15,16)
InChI key
LGEIAIUCXVOVKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)