주요 문서
LIF372153550
Life Chemicals Inc.
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.71
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C13H11ClN4O2/c1-19-9-4-3-8(7-10(9)20-2)13-16-15-12-6-5-11(14)17-18(12)13/h3-7H,1-2H3
InChI key
WAGWCJOOWXSDJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)