주요 문서
LIF372153406
Life Chemicals Inc.
3-chloro-6-(2-methylphenyl)pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.66
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methylphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2/c1-8-4-2-3-5-9(8)10-6-7-11(12)14-13-10/h2-7H,1H3
InChI key
NWOBIVPDWBWZJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)