주요 문서
LIF372153360
Life Chemicals Inc.
6-(3-methoxyphenyl)pyridazin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
Iupac Name
6-(3-methoxyphenyl)-3-pyridazinol
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-9-4-2-3-8(7-9)10-5-6-11(14)13-12-10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI key
UOQOBALQFJEZHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)