주요 문서
LIF372153205
Life Chemicals Inc.
3H-Oxazole-2-thione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
101.13
MDL number:
Iupac Name
1,3-oxazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C3H3NOS/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,6)
InChI key
CLEJZSNZYFJMKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)