주요 문서
LIF242634600
Life Chemicals Inc.
1-(methoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.2
MDL number:
Iupac Name
1-(methoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO4/c1-13-8(12)9-4-2-3-6(5-9)7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
JUWHQANQIXFDDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)