주요 문서
LIF238940431
Life Chemicals Inc.
3-(2,3,3-trimethyl-3H-indol-5-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
MDL number:
Iupac Name
3-(2,3,3-trimethyl-3H-indol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-9-14(2,3)11-8-10(5-7-13(16)17)4-6-12(11)15-9/h4,6,8,15H,1,5,7H2,2-3H3,(H,16,17)
InChI key
UAONWYSVMKKTFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)