주요 문서
LIF009210200
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.69
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-6(2)8-7(4-5)11-9(10)12-8/h3-4H,1-2H3
InChI key
UMPCQBBRKCVELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)