주요 문서
LIF007179251
Life Chemicals Inc.
3-(1-Benzyl-1H-benzimidazol-2-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.34
MDL number:
Iupac Name
3-(1-benzyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c20-12-6-11-17-18-15-9-4-5-10-16(15)19(17)13-14-7-2-1-3-8-14/h1-5,7-10,20H,6,11-13H2
InChI key
VKBZBWPMGQXAGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)