주요 문서
KEYH97B58734
Key Organics / BIONET
2-cyano-3-phenylprop-2-enamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.19
MDL number:
Iupac Name
(2E)-2-cyano-3-phenyl-2-propenamide
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,(H2,12,13)
InChI key
SKGACPGKMWWAIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12A-022
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12A-022
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)