주요 문서
KEYH96F23E11
Key Organics / BIONET
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.64
MDL number:
Iupac Name
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2
InChI key
IYBKHVWKIAHIKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LS-09368
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)