주요 문서
KEYH57C56103
Key Organics / BIONET
(2,6-dibromo-4-methoxyphenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.96
MDL number:
Iupac Name
(2,6-dibromo-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI key
USYTVKWBJWAZBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5262
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5262
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)