주요 문서
KEYH57C560D8
Key Organics / BIONET
N-(2,4-difluorophenyl)propane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.25
MDL number:
Iupac Name
N-(2,4-difluorophenyl)-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11F2NO2S/c1-2-5-15(13,14)12-9-4-3-7(10)6-8(9)11/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3
InChI key
YFZDPIXYOILDMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5223
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5223
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)