주요 문서
KEYH14DEA63B
Key Organics / BIONET
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
bp
268.6 C at 760 mmHg
mp
40.5-42C
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-11-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI key
SXLZJUPRTINRQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-13509
Boiling point
268.6 C at 760 mmHg
Melting Point
40.5-42C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)