주요 문서
KEYH042EEC30
Key Organics / BIONET
4-bromo-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.15
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14BrNO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9-6-7(13)4-5-8(9)10(15)16/h4-6H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
KGGVXTYYRWMJCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5123
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5123
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)