주요 문서
KEY947336222
Key Organics / BIONET
4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
Iupac Name
4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-12-7-11-6-9(12)8-2-4-10-5-3-8/h2-7H,1H3
InChI key
ZWLBMRNNVPKPCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5104
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5104
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)