주요 문서
KEY947335527
Key Organics / BIONET
3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
MDL number:
Iupac Name
3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-9-4-6-10(7-5-9)3-2-8-11/h11H,2-8H2,1H3
InChI key
JKRSQNBRNIYETC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-3230
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-3230
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)