주요 문서
KEY771306129
Key Organics / BIONET
methyl (3R)-3-hydroxynonanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.27
MDL number:
Iupac Name
methyl (R)-3-hydroxynonanoate
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13-2/h9,11H,3-8H2,1-2H3/t9-/m1/s1
InChI key
KHCQOQFCKCGHHU-SECBINFHSA-N
Purity
99%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4970
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4970
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)