주요 문서
KEY771305537
Key Organics / BIONET
2-amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.05
MDL number:
Iupac Name
amino(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI key
YXUSXKBQYIPZDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6L-373S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6L-373S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)