주요 문서
KEY514454782
Key Organics / BIONET
1-(2-hydroxyphenyl)pentan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
Iupac Name
1-(2-hydroxyphenyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-2-3-7-10(12)9-6-4-5-8-11(9)13/h4-6,8,13H,2-3,7H2,1H3
InChI key
UJFVHMXWJOMCKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4963
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4963
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)