주요 문서
KEY514454361
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-6(9(11)13-2)3-7(10)5-8/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
OWMZQNZFHGAVCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 4C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-6513
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-6513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)