주요 문서
KEY497445081
Key Organics / BIONET
2-{[dimethyl(oxo)-'lamda'6-sulfanylidene]amino}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.19
MDL number:
Iupac Name
(methyl-(methylene)sulfinyl)glycine
Inchi Code
1S/C4H9NO3S/c1-9(2,8)5-3-4(6)7/h1,3H2,2H3,(H,5,8)(H,6,7)
InChI key
OKKDIUOPGDWHSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4951
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4951
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)