주요 문서
KEY466135795
Key Organics / BIONET
5-methoxy-3-methyl-4-nitro-1,2-benzoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.17
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-3-methyl-4-nitrobenzo[d]isoxazole
Inchi Code
1S/C9H8N2O4/c1-5-8-6(15-10-5)3-4-7(14-2)9(8)11(12)13/h3-4H,1-2H3
InChI key
LEZMSQWXQRQOKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00016
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00016
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)