주요 문서
KEY466134016
Key Organics / BIONET
4-[bis(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.3
MDL number:
Iupac Name
4-[di(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14N2O2/c19-16(20)12-7-5-11(6-8-12)15(13-3-1-9-17-13)14-4-2-10-18-14/h1-10,15,17-18H,(H,19,20)
InChI key
CMTXNTDFVMNRKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0223
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0223
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)