주요 문서
KEY466133958
Key Organics / BIONET
2-cyano-N'-[(1E)-4,4,4-trifluoro-3-oxo-1-phenylbutylidene]acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.24
MDL number:
Iupac Name
2-cyano-N'-[(E)-4,4,4-trifluoro-3-oxo-1-phenylbutylidene]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C13H10F3N3O2/c14-13(15,16)11(20)8-10(9-4-2-1-3-5-9)18-19-12(21)6-7-17/h1-5,8,18H,6H2,(H,19,21)
InChI key
MSCYYASIMYDMSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12P-129
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-129
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)