주요 문서
KEY466133494
Key Organics / BIONET
2-{[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]amino}benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.3
MDL number:
Iupac Name
2-{[(4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinyl)methyl]amino}benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H12N4O/c17-9-11-5-1-4-8-14(11)18-10-15-12-6-2-3-7-13(12)16(21)20-19-15/h1-8,10,18-19H,(H,20,21)
InChI key
WZIOPSYENBHKPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12B-091
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12B-091
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)