주요 문서
KEY466133448
Key Organics / BIONET
1-(2,2-dichloroacetyl)pyrazolidin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.02
MDL number:
Iupac Name
1-(dichloroacetyl)-3-pyrazolidinone
Inchi Code
1S/C5H6Cl2N2O2/c6-4(7)5(11)9-2-1-3(10)8-9/h4H,1-2H2,(H,8,10)
InChI key
SIYFLNPSVXWXGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12A-009
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12A-009
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)