주요 문서
KEY466133399
Key Organics / BIONET
benzyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.37
MDL number:
Iupac Name
benzyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c21-19(22-14-15-7-2-1-3-8-15)12-6-9-16-13-20-18-11-5-4-10-17(16)18/h1-5,7-8,10-11,13,20H,6,9,12,14H2
InChI key
ZXJYIODZAOTVSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11W-0829
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11W-0829
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)