주요 문서
KEY466133082
Key Organics / BIONET
ethyl 4-{[(4-heptylphenyl)methyl]amino}benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
353.5
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-[(4-heptylbenzyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C23H31NO2/c1-3-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)18-24-22-16-14-21(15-17-22)23(25)26-4-2/h10-17,24H,3-9,18H2,1-2H3
InChI key
MBAPNRRMDJQZEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-106
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-106
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)